Imprimer
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55634-1G OR55634-250MG
APOSOR55634-1GEA 116 EUR
APOSOR55634-1G APOSOR55634-250MG
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Formule: C₇H₅IN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040329
Numéro CAS: 1012367-55-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III