4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇NO₂ Poids moléculaire: 149.147 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08692760 Numéro CAS: 84224-29-3 |