Imprimer
4-Propylphenacyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55608-1G OR55608-250MG OR55608-5G
APOSOR55608-1GEA 348 EUR
APOSOR55608-1G APOSOR55608-250MG APOSOR55608-5G
4-Propylphenacyl bromide
4-Propylphenacyl bromide
Formule: C₁₁H₁₃BrO
Poids moléculaire: 241.124 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11131363
Numéro CAS: 64328-67-2
UN: 3261
ADR: 8 III