Imprimer
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55588-1G OR55588-250MG OR55588-5G
APOSOR55588-1GEA 372 EUR
APOSOR55588-1G APOSOR55588-250MG APOSOR55588-5G
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride 95%
1-Methyl-7-nitroisatoic anhydride
Formule: C₉H₆N₂O₅
Point de fusion: 203…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18432729
Numéro CAS: 73043-80-8