2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide 0.5M dans le diéthyl éther
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bromo-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]zinc, (2-tert-Butoxy-2-oxoethyl)zinc(II) bromide
Formule:
C₆H₁₁BrO₂Zn Poids moléculaire: 260.463 g/mol Point éclair: –40 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00671971 Numéro CAS: 51656-70-3 UN: 1993 ADR: 3 I |