Imprimer
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55555-1G OR55555-250MG
APOSOR55555-1GEA 654 EUR
APOSOR55555-1G APOSOR55555-250MG
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene 95%
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Formule: C₇H₅BrClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31653056
Numéro CAS: 2091142-75-3