Imprimer
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55547-100G OR55547-25G OR55547-5G
APOSOR55547-100GEA 337 EUR
APOSOR55547-100G APOSOR55547-25G APOSOR55547-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
Point de fusion: 183…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12767500
Numéro CAS: 1133123-02-0