Imprimer
2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55545-1G OR55545-5G
APOSOR55545-1GEA 203 EUR
APOSOR55545-1G APOSOR55545-5G
2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
2-Chloro-4-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213373
Numéro CAS: 247569-72-8
UN: 3259
ADR: 8,III