1-Hydroxy-4-methylphthalazine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₈N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234527 Numéro CAS: 5004-48-8 |