Imprimer
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR5552-1G OR5552-5G
APOSOR5552-1GEA 162 EUR
APOSOR5552-1G APOSOR5552-5G
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₀BClO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659929
Numéro CAS: 474709-76-7