Imprimer
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55491-1G OR55491-5G
APOSOR55491-1GEA 249 EUR
APOSOR55491-1G APOSOR55491-5G
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₅S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28962763
Numéro CAS: 1845690-57-4