(S)-3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₁₄BrN·BrH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31629912 Numéro CAS: 2244064-27-3 UN: 1759 ADR: 8,II |