Imprimer
4-Isopropoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR55478-1G OR55478-25G OR55478-5G
APOSOR55478-1GEA 132 EUR
APOSOR55478-1G APOSOR55478-25G APOSOR55478-5G
4-Isopropoxybenzonitrile 98%
4-Isopropoxybenzonitrile
Formule: C₁₀H₁₁NO
Poids moléculaire: 161.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09929011
Numéro CAS: 91949-95-0