Imprimer
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55473-1G OR55473-250MG OR55473-5G
APOSOR55473-1GEA 405 EUR
APOSOR55473-1G APOSOR55473-250MG APOSOR55473-5G
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, grade Technique
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₄Cl₄O
Point de fusion: 27…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25460286
Numéro CAS: 14815-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III