Imprimer
Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR55472-1G OR55472-500MG
APOSOR55472-1GEA 510 EUR
APOSOR55472-1G APOSOR55472-500MG
Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17291841
Numéro CAS: 1340437-11-7