Imprimer
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55470-1G OR55470-250MG
APOSOR55470-1GEA 430 EUR
APOSOR55470-1G APOSOR55470-250MG
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
6-Bromoisoquinoline-1-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18633063
Numéro CAS: 1082674-24-5