Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀ClNO₂·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16661100 Numéro CAS: 141109-17-3 |