Imprimer
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55460-100MG OR55460-1G OR55460-250MG
APOSOR55460-100MGEA 155 EUR
APOSOR55460-100MG APOSOR55460-1G APOSOR55460-250MG
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol 95%
(2R)-2-(Methylamino)propan-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19218361
Numéro CAS: 184593-05-3
UN: 2735
ADR: 8,III