Imprimer
5-Bromo-7-iodobenzofuran
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55454-250MG OR55454-1G
APOSOR55454-250MGEA 232 EUR
APOSOR55454-250MG APOSOR55454-1G
5-Bromo-7-iodobenzofuran
5-Bromo-7-iodobenzofuran
Formule: C₈H₄BrIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31619571
Numéro CAS: 2227272-90-2