5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)acetic acid
Formule:
C₈H₇ClO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11840335 Numéro CAS: 24161-38-4 |