Imprimer
5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR55448-250MG OR55448-1G
APOSOR55448-250MGEA 0 EUR
APOSOR55448-250MG APOSOR55448-1G
5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one 97%
5-Chlorobenzofuran-2(3H)-one
Formule: C₈H₅ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842447
Numéro CAS: 28033-47-8