Imprimer
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55440-1G OR55440-5G
APOSOR55440-1GEA 63.8 EUR
APOSOR55440-1G APOSOR55440-5G
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂Cl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878188
Numéro CAS: 100191-20-6