Imprimer
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55426-1G OR55426-250MG
APOSOR55426-1GEA 1010 EUR
APOSOR55426-1G APOSOR55426-250MG
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide
Formule: C₁₀H₁₀BrNOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31621090
Numéro CAS: 2169310-95-4