Imprimer
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55422-1G OR55422-250MG
APOSOR55422-1GEA 654 EUR
APOSOR55422-1G APOSOR55422-250MG
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrIN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31619569
Numéro CAS: 2091791-61-4