Imprimer
Methyl 2-amino-6-nitrobenzoate 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55411-1G OR55411-5G
APOSOR55411-1GEA 57.2 EUR
APOSOR55411-1G APOSOR55411-5G
Methyl 2-amino-6-nitrobenzoate 97+%
Methyl 2-amino-6-nitrobenzoate
Formule: C₈H₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01851258
Numéro CAS: 57113-89-0