Imprimer
cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55390-100MG OR55390-250MG
APOSOR55390-100MGEA 0 EUR
APOSOR55390-100MG APOSOR55390-250MG
cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane 95%
cis-1-Bromo-3-methoxycyclobutane
Formule: C₅H₉BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30487877
Numéro CAS: 2044705-32-8