Imprimer
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55347-100MG OR55347-250MG
APOSOR55347-100MGEA 510 EUR
APOSOR55347-100MG APOSOR55347-250MG
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine 95%
5-Amino-2,3-dimethoxypyridine
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20715092
Numéro CAS: 79491-49-9