Imprimer
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55345-100MG OR55345-250MG
APOSOR55345-100MGEA 836 EUR
APOSOR55345-100MG APOSOR55345-250MG
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine 95%
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine
Formule: C₈H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18253968
Numéro CAS: 1176470-56-6