Imprimer
2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55333-250MG OR55333-1G
APOSOR55333-250MGEA 510 EUR
APOSOR55333-250MG APOSOR55333-1G
2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
2,5-Dibromothiophene-3-carbonitrile
Formule: C₅HBr₂NS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22578679
Numéro CAS: 18792-01-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III