Imprimer
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR55320-1G OR55320-5G
APOSOR55320-1GEA 84.6 EUR
APOSOR55320-1G APOSOR55320-5G
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine 97%
3-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylpropylamine
Formule: C₁₁H₁₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03718813
Numéro CAS: 76579-64-1