Imprimer
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR55315-1G OR55315-5G
APOSOR55315-1GEA 226 EUR
APOSOR55315-1G APOSOR55315-5G
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate 98%
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate
Formule: C₉H₉ClO₂
Poids moléculaire: 184.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00157184
Numéro CAS: 34040-63-6