5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₀BrNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17392823 Numéro CAS: 861084-04-0 |