Imprimer
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR55302-100MG OR55302-250MG OR55302-500MG
APOSOR55302-100MGEA 294 EUR
APOSOR55302-100MG APOSOR55302-250MG APOSOR55302-500MG
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
2,4-Dichloro-1,5-naphthyridine
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828139
Numéro CAS: 28252-82-6