Imprimer
tert-Butyl 4-bromo-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR55294-1G OR55294-5G
APOSOR55294-1GEA 79.9 EUR
APOSOR55294-1G APOSOR55294-5G
tert-Butyl 4-bromo-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-bromo-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13181893
Numéro CAS: 159503-91-0