Imprimer
tert-Butyl 4-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR55293-1G OR55293-5G
APOSOR55293-1GEA 98.6 EUR
APOSOR55293-1G APOSOR55293-5G
tert-Butyl 4-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert-Butyl 4-formyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19707636
Numéro CAS: 821767-61-7