(1-Bromopropyl)benzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₁Br Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00055549 Numéro CAS: 2114-36-5 |