Imprimer
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Bromopyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
OR55277-1G OR55277-250MG OR55277-5G
APOSOR55277-1GEA 224 EUR
APOSOR55277-1G APOSOR55277-250MG APOSOR55277-5G
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Formule: C₆H₇BrN₂·ClH
Poids moléculaire: 223.498 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20923742
Numéro CAS: 1052271-58-5