Imprimer
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55275-250MG OR55275-1G
APOSOR55275-250MGEA 174 EUR
APOSOR55275-250MG APOSOR55275-1G
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13704701
Numéro CAS: 53078-68-5