Imprimer
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55274-250MG OR55274-1G OR55274-5G
APOSOR55274-250MGEA 97.3 EUR
APOSOR55274-250MG APOSOR55274-1G APOSOR55274-5G
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile 97%
2-Bromo-3-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834772
Numéro CAS: 1261816-95-8