Imprimer
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55252-1G OR55252-250MG OR55252-5G
APOSOR55252-1GEA 1440 EUR
APOSOR55252-1G APOSOR55252-250MG APOSOR55252-5G
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
3-Bromo-4-chloro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31543878
Numéro CAS: 2091408-21-6