2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(2-Chloro-5-iodophenyl)ethanone
Formule:
C₈H₆ClIO Poids moléculaire: 280.49 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22493253 Numéro CAS: 100479-73-0 |