Imprimer
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55242-1G OR55242-5G
APOSOR55242-1GEA 253 EUR
APOSOR55242-1G APOSOR55242-5G
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆Br₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27935321
Numéro CAS: 99615-74-4