Imprimer
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55237-250MG OR55237-1G
APOSOR55237-250MGEA 169 EUR
APOSOR55237-250MG APOSOR55237-1G
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₅NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26855790
Numéro CAS: 1289174-44-2