Imprimer
2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzene
OR55196-1G OR55196-250MG OR55196-5G
APOSOR55196-1GEA 56.7 EUR
APOSOR55196-1G APOSOR55196-250MG APOSOR55196-5G
2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-6-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂NO₂
Poids moléculaire: 294.928 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036286
Numéro CAS: 58579-54-7