3-Bromo-4-nitrothiophenol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-4-nitrobenzenethiol
Formule:
C₆H₄BrNO₂S Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD22481215 Numéro CAS: 1823075-44-0 |