Imprimer
4-(Methoxymethyl)piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55162-1G OR55162-5G
APOSOR55162-1GEA 0 EUR
APOSOR55162-1G APOSOR55162-5G
4-(Methoxymethyl)piperidine
4-(Methoxymethyl)piperidine
Formule: C₇H₁₅NO
Point d'ébullition: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248041
Numéro CAS: 399580-55-3