Imprimer
N-Boc-6-Bromohexylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55147-1G OR55147-5G
APOSOR55147-1GEA 29 EUR
APOSOR55147-1G APOSOR55147-5G
N-Boc-6-Bromohexylamine
N-Boc-6-Bromohexylamine
Building block for preparing analogs of biologically active compounds
Formule: C₁₁H₂₂BrNO₂
Densité: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201019
Numéro CAS: 142356-33-0