Imprimer
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55145-1G OR55145-250MG
APOSOR55145-1GEA 78.3 EUR
APOSOR55145-1G APOSOR55145-250MG
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Formule: C₁₂H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092287
Numéro CAS: 19261-06-4