Imprimer
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55138-1G OR55138-250MG OR55138-5G
APOSOR55138-1GEA 284 EUR
APOSOR55138-1G APOSOR55138-250MG APOSOR55138-5G
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole 95%
4-Bromo-1-cyclobutylpyrazole
Formule: C₇H₉BrN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD2110075
Numéro CAS: 1002309-50-3