Imprimer
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR55136-1G OR55136-25G OR55136-5G
APOSOR55136-1GEA 26.1 EUR
APOSOR55136-1G APOSOR55136-25G APOSOR55136-5G
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate 98%
Methyl 5-amino-2-bromobenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085568
Numéro CAS: 6942-37-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III